Tlačiť
cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol dihydrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
458950010 458950050
ACRO458950010EA 60.17 EUR
ACRO458950010 ACRO458950050
cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol dihydrate 98%
cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol dihydrate
Vzorec: C₆H₁₂O₃·2H₂O
Teplota tavenia: 108…110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150671
Číslo CAS: 60662-54-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 19 to 24 %
GC ≥97.5 %