Tlačiť
Doxycycline monohydrate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
458890050 458890250
ACRO458890050EA 106.7 EUR
ACRO458890050 ACRO458890250
Doxycycline monohydrate 97%
Doxycycline monohydrate
Vzorec: C₂₂H₂₄N₂O₈·H₂O
Teplota tavenia: 167…168 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD02682958
Číslo CAS: 17086-28-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 3.5 to 4.5 %
HPLC ≥96.0 %