Tlačiť
Chelidamic acid hydrate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1,4-Dihydro-4-oxo-2,6-pyridinedicarboxylic acid hydrate, 4-Oxo-1,4-dihydropyridine-2,6-dicarboxylic acid hydrate
458870010 458870050 458870250
ACRO458870010EA 56.48 EUR
ACRO458870010 ACRO458870050 ACRO458870250
Chelidamic acid hydrate 97%
Chelidamic acid hydrate
Vzorec: C₇H₅NO₅·xH₂O
Mw: 183.12 g/mol (anhy)
Teplota tavenia: 265…270 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066478
Číslo CAS: 138-60-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
HPLC ≥96.0 %