Tlačiť
Pyrrolidine-3-carboxylic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: H-DL-β-Pro-OH
459110010 459110050
ACRO459110010EA 106.3 EUR
ACRO459110010 ACRO459110050
Pyrrolidine-3-carboxylic acid 98%
Pyrrolidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C5H9NO2
Teplota tavenia: 182…184 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01318699
Číslo CAS: 59378-87-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light orange Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥11.86 to ≤12.47 % Nitrogen