Tlačiť
Acarbose 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Prandase, Acarbose Hydrate, 4",6"-Dideoxy-4"-([1S]-[1,4,6/5]-4,5,6-trihydroxy-3-hydroxymethyl-2-yclohexenylamino)-maltotriose, Precose, (2R,3R,4R,5R)-4-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4-Dihydroxy-6-methyl-5-(((1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclohex-2-en-1-yl)amino)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2,3,5,6-tetrahydroxyhexanal, Glucobay
459080010 459080050
ACRO459080010EA 136.78 EUR
ACRO459080010 ACRO459080050
Acarbose 95%
Acarbose
Vzorec: C₂₅H₄₃NO₁₈
Teplota tavenia: 90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00869592
Číslo CAS: 56180-94-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation +168° to +183° (20°C, 589 nm) (1 % in water)