Abacavir sulphate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
458860010
458860050
ACRO458860010EA
81.43
EUR
ACRO458860010
ACRO458860050
Abacavir sulphate 99%
Abacavir sulphate
Vzorec:
C₂₈H₃₈N₁₂O₆S Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD04112763 Číslo CAS: 188062-50-2 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % |
HPLC | ≥98.5 % |