Tlačiť
8-Bromoisoquinoline 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
458760010 458760050
ACRO458760010EA 85.84 EUR
ACRO458760010 ACRO458760050
8-Bromoisoquinoline 97%
8-Bromoisoquinoline
Vzorec: C₉H₆BrN
Teplota tavenia: 78…81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04973298
Číslo CAS: 63927-22-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 82 °C
GC ≥96.0 %