Tlačiť
Ammonia solution 5% (w/w) in water, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Vodný roztok amonia, Hydroxid amonný, Amoniak
458690010 458690025
ACRO458690010EA 31.96 EUR
ACRO458690010 ACRO458690025
Ammonia solution 5% (w/w) in water, extra pure
Hydroxid amonný
Vzorec: NH₃
Mw: 35.05 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066650
Číslo CAS: 1336-21-6
OSN: 2672
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Strength 4.5 to 5.5 %