Tlačiť
Ammonia solution 10% w/w water, extra_pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Vodný roztok amonia, Hydroxid amonný, Amoniak
458680025 458680010
ACRO458680025EA 62.89 EUR
ACRO458680025 ACRO458680010
Ammonia solution 10% w/w water, extra_pure
Hydroxid amonný
Vzorec: NH₃
Mw: 35.05 g/mol
Hustota: 0.9 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066650
Číslo CAS: 1336-21-6
OSN: 2672
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Strength 9.5 to 10.5 %