Tlačiť
Millon's reagent for the detection of tyrosine
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
458541000 458545000
ACRO458541000EA 77.42 EUR
ACRO458541000 ACRO458545000
Millon's reagent for the detection of tyrosine
Millon's reagent
Hustota: 1,4 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00147623
Číslo CAS: 10045-94-0
OSN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Density 1.2 to 1.5 kg/l
Sensitivity passes test