Tlačiť
4-Amino-3-fluorophenol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Fluoro-4-hydroxyaniline
458310010 458310050
ACRO458310010EA 116.73 EUR
ACRO458310010 ACRO458310050
4-Amino-3-fluorophenol 98%
4-Amino-3-fluorophenol
Vzorec: C₆H₆FNO
Teplota tavenia: 137…139 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00077452
Číslo CAS: 399-95-1
OSN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 141 °C
GC ≥97.5 %