Tlačiť
Aripiprazole
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
457990010 457990050
ACRO457990010EA 95.47 EUR
ACRO457990010 ACRO457990050
Aripiprazole
Aripiprazole
Vzorec: C₂₃H₂₇Cl₂N₃O₂
Teplota tavenia: 149 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00892072
Číslo CAS: 129722-12-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 149 °C
Loss on drying ≤0.3 % (105 °C, 3 h)
HPLC ≥97.5 %