Tlačiť
jod, meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
457760010 457760500 457762500
ACRO457760010EA 325.66 EUR
ACRO457760010 ACRO457760500 ACRO457762500
jod, meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP
jod
Vzorec: I₂
Mw: 253.81
Teplota varu: 185 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011355
Číslo CAS: 7553-56-2
OSN: 3495
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05036
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Greyish-violet Brittle plates or crystals with metallic sheen
Titration Iodometric 99.8 to 100.5 %
Non-volatile matter ≤0.05 %
Chloride and Bromide ≤250 ppm