Tlačiť
Diethyl(3-pyridyl)borane 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Diethylboryl)pyridine
457750250 457750050
ACRO457750250EA 261.13 EUR
ACRO457750250 ACRO457750050
Diethyl(3-pyridyl)borane 97%
Diethyl(3-pyridyl)borane
Vzorec: C₉H₁₄BN
Teplota tavenia: 149…151 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012348
Číslo CAS: 89878-14-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 170 °C
HPLC ≥96.0 %