Tlačiť
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,2'-Bis(trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine, 4,4'-Diamino-2,2'-bis(trifluoromethyl)biphenyl
457570050 457570250
ACRO457570050EA 203.77 EUR
ACRO457570050 ACRO457570250
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine 97%
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine
Vzorec: C₁₄H₁₀F₆N₂
Teplota tavenia: 183…184 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00190155
Číslo CAS: 341-58-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 186 °C
HPLC ≥96.0 %