Tlačiť
Proadifen hydrochloride 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Proadifen HCl
457880010 457880050
ACRO457880010EA 293.21 EUR
ACRO457880010 ACRO457880050
Proadifen hydrochloride 95%
Proadifen hydrochloride
Vzorec: C₂₃H₃₁NO₂·HCl
Mw: 389.964 g/mol
Teplota tavenia: 122 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00055151
Číslo CAS: 62-68-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 123 °C
TLC ≥94 %
Chloride (Cl) 8.6 to 9.6 %