Tlačiť
4-Nitro-o-toluic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
457810050 457810250 457811000
ACRO457810050EA 85.44 EUR
ACRO457810050 ACRO457810250 ACRO457811000
4-Nitro-o-toluic acid 98%
4-Nitro-o-toluic acid
Vzorec: C₈H₇NO₄
Teplota tavenia: 151…152 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00210697
Číslo CAS: 1975-51-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %