Tlačiť
5-Methylcaproic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Methylhexanoic acid, 5-Methylhexanoicacid
457410050 457410250 457411000
ACRO457410050EA 43.66 EUR
ACRO457410050 ACRO457410250 ACRO457411000
5-Methylcaproic acid 98%
5-Methylcaproic acid
Vzorec: C₇H₁₄O₂
Mw: 130.19
Teplota varu: 121 °C (30 mmHg)
Hustota: 0.905 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036494
Číslo CAS: 628-46-6
OSN: 3265
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %