Tlačiť
Decyl decanoate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
457110250 457115000
ACRO457110250EA 55.35 EUR
ACRO457110250 ACRO457115000
Decyl decanoate 98%
Decyl decanoate
Vzorec: C₂₀H₄₀O₂
Teplota varu: 174 °C (2 mmHg)
Hustota: 0,859 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00059280
Číslo CAS: 1654-86-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %