Tlačiť
1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2-benziodoxole, Togni Reagent
456900010 456900050 456902500
ACRO456900010EA 258.32 EUR
ACRO456900010 ACRO456900050 ACRO456902500
1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole 95%
1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole
Vzorec: C₁₀H₁₀F₃IO
Teplota tavenia: 75…79 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD10567056
Číslo CAS: 887144-97-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 79 °C
HPLC ≥94 %