Tlačiť
Kyselina octová 25% water
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
456850050 456850250
ACRO456850050EA 67.69 EUR
ACRO456850050 ACRO456850250
Kyselina octová 25% water
Kyselina octová
Vzorec: H₃CCOOH
Mw: 60.05
Teplota varu: 103 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –17 °C
Hustota: 1.04 g/cm³
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036152
Číslo CAS: 64-19-7
OSN: 2790
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Solution
Titration with NaOH 24.0 to 26.0 %