Tlačiť
(R)-3-Methylmorpholine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
456780010 456780050
ACRO456780010EA 71 EUR
ACRO456780010 ACRO456780050
(R)-3-Methylmorpholine hydrochloride 97%
(R)-3-Methylmorpholine hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₂ClNO
Teplota tavenia: 126…128,5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18382515
Číslo CAS: 953780-78-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 to ≤104.0 %
Specific optical rotation +1° to +3° (20°C, 589 nm) c=1 in H2O