Tlačiť
Copper(II) pyrithione
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
457210010 457210050
ACRO457210010EA 128.76 EUR
ACRO457210010 ACRO457210050
Copper(II) pyrithione
Copper(II) pyrithione
Vzorec: C₁₀H₈CuN₂O₂S₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02660770
Číslo CAS: 14915-37-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Green Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %