Tlačiť
2-(Isocyanatomethyl)furan 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Furfuryl isocyanate
456490010 456490050
ACRO456490010EA 86.52 EUR
ACRO456490010 ACRO456490050
2-(Isocyanatomethyl)furan 97%
2-(Isocyanatomethyl)furan
Vzorec: C₆H₅NO₂
Mw: 123.11 g/mol
Teplota tavenia: 157…158 °C
Hustota: 1.148 g/cm³
Teplota vzplanutia: 54.5 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03180268
Číslo CAS: 71189-15-6
OSN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4770 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %