Tlačiť
Salbutamol sulphate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
456460010 456460050
ACRO456460010EA 121.94 EUR
ACRO456460010 ACRO456460050
Salbutamol sulphate 98%
Salbutamol sulphate
Vzorec: (C₁₃H₂₁NO₃)₂·H₂SO₄
Teplota tavenia: 180 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00055200
Číslo CAS: 51022-70-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %