Tlačiť
2,4-Dimethyl-oxazole-5-carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
457350010 457350050
ACRO457350010EA 275.59 EUR
ACRO457350010 ACRO457350050
2,4-Dimethyl-oxazole-5-carboxylic acid 97%
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₇NO₃
Mw: 141.13 g/mol
Teplota tavenia: 229…231 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06011090
Číslo CAS: 2510-37-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 225 to 235 °C
HPLC ≥96 %