Tlačiť
Oleanolic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
456120050 456120250
ACRO456120050EA 105.5 EUR
ACRO456120050 ACRO456120250
Oleanolic acid 97%
Oleanolic acid
Vzorec: C₃₀H₄₈O₃
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00064914
Číslo CAS: 508-02-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 %
HPLC ≥96.0 %