Tlačiť
1,4-Cineole 85%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
456060250 456061000
ACRO456060250EA 50.94 EUR
ACRO456060250 ACRO456061000
1,4-Cineole 85%
1,4-Cineole
Vzorec: C₁₀H₁₈O
Teplota varu: 65 °C (21hPa)
Teplota tavenia: –46 °C
Hustota: 0,887 g/cm³
Teplota vzplanutia: 47 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00209502
Číslo CAS: 470-67-7
OSN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 %