Tlačiť
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-pyrazole
456030010 456030050
ACRO456030010EA 115.92 EUR
ACRO456030010 ACRO456030050
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine 97%
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine
Vzorec: C₅H₉N₃
Teplota varu: 140 °C (8 mmHg)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03419808
Číslo CAS: 863548-52-1
OSN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.5 %
GC ≥96.0 %