Tlačiť
2-(Methylsulphonyl)phenol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
455750010 455750050
ACRO455750010EA 149.22 EUR
ACRO455750010 ACRO455750050
2-(Methylsulphonyl)phenol 98%
2-(Methylsulphonyl)phenol
Vzorec: C₇H₈O₃S
Teplota tavenia: 88…90 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00127516
Číslo CAS: 27489-33-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 92 °C
HPLC ≥97.5 %