Tlačiť
4-tert-Butylcyclohexylamine cis- and trans-mixture 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(tert-Butyl)cyclohexanamine
455600050 455600250
ACRO455600050EA 54.15 EUR
ACRO455600050 ACRO455600250
4-tert-Butylcyclohexylamine cis- and trans-mixture 97%
4-tert-Butylcyclohexylamine
Vzorec: C₁₀H₂₁N
Hustota: 0,87 g/cm³
Teplota vzplanutia: 79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013763
Číslo CAS: 5400-88-4
OSN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4660 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 % (total of isomers)