Tlačiť
3-(Bromoacetyl)pyridine ydrobromide 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-(2-Bromoacetyl)pyridine hydrobromide
455520050 455520250
ACRO455520050EA 60.57 EUR
ACRO455520050 ACRO455520250
3-(Bromoacetyl)pyridine ydrobromide 98%
3-(Bromoacetyl)pyridine ydrobromide
Vzorec: C₇H₆BrNO
Teplota tavenia: 192…196 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00052182
Číslo CAS: 17694-68-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 188 to 197 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %
Water ≤0.5 %