Tlačiť
Fluconazole 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(2,4-Difluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, 2-(2,4-Difluorophenyl)-1,3-di(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
455480010 455480050 455480250
ACRO455480010EA 146.81 EUR
ACRO455480010 ACRO455480050 ACRO455480250
Fluconazole 98%
Fluconazole
Vzorec: C₁₃H₁₂F₂N₆O
Teplota tavenia: 137…141 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00274549
Číslo CAS: 86386-73-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 138 to 142 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C, 3 h)
HPLC ≥97.5 %