Tlačiť
Clotrimazole
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2-Chlorotrityl)imidazole, 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]imidazole
455460050 455460250 455461000
ACRO455460050EA 102.69 EUR
ACRO455460050 ACRO455460250 ACRO455461000
Clotrimazole
Clotrimazole
Vzorec: C₂₂H₁₇ClN₂
Teplota tavenia: 141…145 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00057220
Číslo CAS: 23593-75-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 152 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %