Tlačiť
Carbenicillin disodium salt 90%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
455360010 455360050
ACRO455360010EA 180.1 EUR
ACRO455360010 ACRO455360050
Carbenicillin disodium salt 90%
Carbenicillin disodium salt
Vzorec: C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
Teplota varu: 738 °C
Teplota tavenia: >200 °C
Teplota vzplanutia: 400 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00077683
Číslo CAS: 4800-94-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 %
Solubility (5 % in water) Clear to light yellow
HPLC ≥88 %