Tlačiť
Streptomycin sulphate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
455340050 455340250 455341000
ACRO455340050EA 44.52 EUR
ACRO455340050 ACRO455340250 ACRO455341000
Streptomycin sulphate
Streptomycin sulphate
Vzorec: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00037023
Číslo CAS: 3810-74-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Loss on drying ≤7 %
Sulfate (SO4) 18.0 to 21.5