Tlačiť
Imipenem monohydrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
455320010 455322500
ACRO455320010EA 911.75 EUR
ACRO455320010 ACRO455322500
Imipenem monohydrate 98%
Imipenem monohydrate
Vzorec: C₁₂H₁₇N₃O₄S
Teplota tavenia: 193…198 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD09753321
Číslo CAS: 74431-23-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 5 to 8 %
HPLC ≥97.5 %