Tlačiť
Cloxacillin sodium salt monohydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
455300010 455300050
ACRO455300010EA 81.03 EUR
ACRO455300010 ACRO455300050
Cloxacillin sodium salt monohydrate
Cloxacillin sodium salt monohydrate
Vzorec: C₁₉H₁₈ClN₃O₅S
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00150735
Číslo CAS: 7081-44-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 3.0 to 5.0 %
HPLC ≥94 %