Tlačiť
Chloroquine diphosphate salt 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
455240250 455241000 455245000
ACRO455240250EA 73.41 EUR
ACRO455240250 ACRO455241000 ACRO455245000
Chloroquine diphosphate salt 98%
Chloroquine diphosphate salt
Vzorec: C₁₈H₂₆ClN₃
Teplota tavenia: 200 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00069852
Číslo CAS: 50-63-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (105°C, 16 h)
HPLC ≥97.5 %