Tlačiť
Cefazolin sodium salt 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Sodium (6R,7R)-7-(2-(1H-tetrazol-1-yl)acetamido)-3-(((5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio)methyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
455210010 455210050
ACRO455210010EA 125.78 EUR
ACRO455210010 ACRO455210050
Cefazolin sodium salt 98%
Cefazolin sodium salt
Vzorec: C₁₄H₁₄N₈NaO₄S₃
Mw: 476.48 g/mol
Teplota tavenia: 170…177 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00056883
Číslo CAS: 27164-46-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 177 °C
Water ≤6 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -24° to -10° (20 °C, 589 nm) (c=1,H2O)