4-Nitrophenyl phosphate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
4-Nitrophenyl dihydrogen phosphate, pNpp, p-Nitrophenyl phosphate
455010100
455010500
ACRO455010100EA
165.03
EUR
ACRO455010100
ACRO455010500
4-Nitrophenyl phosphate 97%
4-Nitrophenyl phosphate
Vzorec:
C₆H₆NO₆P Mw: 219.09 Teplota varu: 458 °C Teplota tavenia: 153 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo CAS:
330-13-2 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |