Tlačiť
4-Nitrophenyl phosphate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Nitrophenyl dihydrogen phosphate, pNpp, p-Nitrophenyl phosphate
455010100 455010500
ACRO455010100EA 165.03 EUR
ACRO455010100 ACRO455010500
4-Nitrophenyl phosphate 97%
4-Nitrophenyl phosphate
Vzorec: C₆H₆NO₆P
Mw: 219.09
Teplota varu: 458 °C
Teplota tavenia: 153 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 330-13-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %