Tlačiť
5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
450030010 450030050
ACRO450030010EA 296.43 EUR
ACRO450030010 ACRO450030050
5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine 97%
5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine
Vzorec: C₅H₇N₃O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11847813
Číslo CAS: 868696-42-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %