Tlačiť
4-Bromo-2-methoxypyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
450000010 450000050
ACRO450000010EA 131.17 EUR
ACRO450000010 ACRO450000050
4-Bromo-2-methoxypyridine 97%
4-Bromo-2-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₆BrNO
Teplota varu: 87 °C (15 mmHg)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08277268
Číslo CAS: 100367-39-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5540 to 1.5560 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %