Tlačiť
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: O-(1H-6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-1,1,3,3- tetramethyluronium hexafluorophosphate, HCTU
448930100 448930500
ACRO448930100EA 77.31 EUR
ACRO448930100 ACRO448930500
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate 98%
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate
Vzorec: C₁₁H₁₅ClF₆N₅OP
Mw: 413.69 g/mol
Teplota tavenia: 185…190 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD12031645
Číslo CAS: 330645-87-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 191 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %