Octan sodný trihydrát for HPLC
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Acetic acid sodium salt trihydrate
446200010
446202500
ACRO446200010EA
123.77
EUR
ACRO446200010
ACRO446202500
Octan sodný trihydrát for HPLC
Octan sodný trihydrát
Vzorec:
H₃CCOONa·3H₂O Mw: 136.08 Teplota tavenia: 58 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00071557 Číslo CAS: 6131-90-4 Merck Index: 13,08642 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Crystals |
UV | at 254 nm A: ≤0.02 |
pH | 7.5 to 9.2 |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
Insoluble matter | ≤0.0005 % |