Tlačiť
4-Thiazolecarboxylic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Thiazole-4-carboxylic acid
443970010 443970050
ACRO443970010EA 92.13 EUR
ACRO443970010 ACRO443970050
4-Thiazolecarboxylic acid 97%
4-Thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₃NO₂S
Mw: 129.1371 g/mol
Teplota tavenia: 195…199 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00623589
Číslo CAS: 3973-08-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 190 to 205 °C
Loss on drying ≤3 %
HPLC ≥96.0 %