Tlačiť
Rifampicin 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
455620010 455620050 455620250
ACRO455620010EA 52.15 EUR
ACRO455620010 ACRO455620050 ACRO455620250
Rifampicin 95%
Rifampicin
Vzorec: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
Teplota tavenia: 183 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00151389
Číslo CAS: 13292-46-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light orange to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (100 mg, 60°C, 4 h) (vacuum)
HPLC ≥94 %