Tlačiť
4-Bromo-o-toluic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Bromo-2-methylbenzoic acid
443400050 443400250
ACRO443400050EA 95.73 EUR
ACRO443400050 ACRO443400250
4-Bromo-o-toluic acid 97%
4-Bromo-o-toluic acid
Vzorec: C₈H₇BrO₂
Mw: 215.05
Teplota tavenia: 182…184 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040905
Číslo CAS: 68837-59-2
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 185 °C
HPLC ≥96.0 %