Tlačiť
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna) 98% analytical standard
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
443150050 443150100 443150250
ACRO443150050EA 73.81 EUR
ACRO443150050 ACRO443150100 ACRO443150250
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna) 98% analytical standard
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna)
Vzorec: C₂H₅NaO₃S₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007535
Číslo CAS: 19767-45-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥97.5 to 102 % (On dried substance)
Loss on drying ≤2 %