2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna) 98% analytical standard
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
443150050
443150100
443150250
ACRO443150050EA
73.81
EUR
ACRO443150050
ACRO443150100
ACRO443150250
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna) 98% analytical standard
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna)
Vzorec:
C₂H₅NaO₃S₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007535 Číslo CAS: 19767-45-4 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Iodometric | ≥97.5 to 102 % (On dried substance) |
Loss on drying | ≤2 % |