Tlačiť
Sodium methanesulphonate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Methanesulphonic acid sodium salt
442110050 442111000 442115000
ACRO442110050EA 52.55 EUR
ACRO442110050 ACRO442111000 ACRO442115000
Sodium methanesulphonate 99%
Sodium methanesulphonate
Vzorec: CH₃NaO₃S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064389
Číslo CAS: 2386-57-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
Titration after Ion exchange ≥98.5 %
Free acid ≤1 %